Imprimer
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Pro-OBzl.HCl
P1727-25G P1727-5G
TCIAP1727-25GEA 50.6 EUR
TCIAP1727-25G TCIAP1727-5G
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98,0 HPLC, T
L-Proline benzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 241.72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039002
Numéro CAS: 16652-71-4
EINECS: 240-700-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -45.0 deg (C=1, MeOH)