Imprimer
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-Methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, H-D-Phe-OMe.HCl, H-D-Phe-OMe·HCl
P1725-25G P1725-5G
TCIAP1725-25GEA 79.2 EUR
TCIAP1725-25G TCIAP1725-5G
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 215.68 g/mol
Point de fusion: 160°C
Numéro MDL: MFCD00066112
Numéro CAS: 13033-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -39.0 deg (C=2, EtOH)