D-Phenylalanine benzyl ester-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
H-D-Phe-OBzl.Tos, H-D-Phe-OBzl.TosOH, D-Phenylalanine benzyl ester tosylate
P1722-25G
P1722-5G
TCIAP1722-25GEA
150
EUR
TCIAP1722-25G
TCIAP1722-5G
D-Phenylalanine benzyl ester-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
D-Phenylalanine benzyl ester-p-toluenesulphonate
Formule:
C₂₃H₂₅NO₅S MW: 427.52 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00066129 Numéro CAS: 28607-46-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +5.0 to +7.0 deg (C=2, methanol) |