Imprimer
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Phe-OBzl.HCl, H-Phe-OBzl·HCl
P1718-25G P1718-5G
TCIAP1718-25GEA 194 EUR
TCIAP1718-25G TCIAP1718-5G
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₆H₁₇NO₂
MW: 291.78 g/mol
Point de fusion: 203°C
Numéro MDL: MFCD00043249
Numéro CAS: 2462-32-0
EINECS: 219-558-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -14.0 deg (C=1, AcOH (80%))