Imprimer
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin-lactam, 3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
P1695-25G P1695-5G
TCIAP1695-25GEA 175 EUR
TCIAP1695-25G TCIAP1695-5G
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone
Formule: C₉H₁₅NO
Point d'ébullition: 181°C
Numéro MDL: MFCD00177938
Numéro CAS: 64744-50-9
EINECS: 451-630-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency