Imprimer
Phytyl acetate (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥88.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecenyl Acetate, Acetic Acid 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecenyl Ester
P1675-25G P1675-5G
TCIAP1675-25GEA 389 EUR
TCIAP1675-25G TCIAP1675-5G
Phytyl acetate (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥88.0% (par GC)
Phytyl acetate (cis and trans mixture)
Formule: C₂₂H₄₂O₂
Point d'éclair: 184°C
Numéro CAS: 10236-16-5
EINECS: 233-565-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 % (total of isomers)