Imprimer
2-(4-Pyridyl)benzimidazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Pyridin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole
P1658-1G P1658-5G
TCIAP1658-1GEA 108 EUR
TCIAP1658-1G TCIAP1658-5G
2-(4-Pyridyl)benzimidazole ≥98.0% (par HPLC)
2-(4-Pyridyl)benzimidazole
Formule: C₁₂H₉N₃
MW: 195.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00453948
Numéro CAS: 2208-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C