Imprimer
4-Propylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1656-25G P1656-5G
TCIAP1656-25GEA 283 EUR
TCIAP1656-25G TCIAP1656-5G
4-Propylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Propylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Numéro CAS: 70928-91-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %