Imprimer
Pentafluoroanilinium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline trifluoromethanesulphonate, Pentafluoroanilinium Triflate, PFPAT, (Pentafluorophenyl)ammonium Trifluoromethanesulphonate
P1626-1G P1626-25G P1626-5G
TCIAP1626-1GEA 73.7 EUR
TCIAP1626-1G TCIAP1626-25G TCIAP1626-5G
Pentafluoroanilinium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pentafluoroanilinium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₃F₈NO₃S
Numéro MDL: MFCD08276416
Numéro CAS: 912823-79-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=525509d9621f7f22819953e3896cafdbc04d3930&vid=525509d9621f7f22819953e3896cafdbc04d3930&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %