Imprimer
2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: AI-4-88
P1599-5G P1599-1G
TCIAP1599-5GEA 347 EUR
TCIAP1599-5G TCIAP1599-1G
2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Formule: C₁₂H₉N₃
MW: 195.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005586
Numéro CAS: 1137-68-4
EINECS: 214-508-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79538e794d1ff84829ccecde391d428be5ff3607&vid=79538e794d1ff84829ccecde391d428be5ff3607&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C