Imprimer
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
18031947-100G 18031947-500G
MOLE18031947-100GEA 0 EUR
MOLE18031947-100G MOLE18031947-500G
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195.24 g/mol
Point de fusion: 316
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006181
Numéro CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929