Imprimer
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Potassium Hydrotris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borate, Potassium hydrotris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borate
P1441-25G P1441-5G
TCIAP1441-25GEA 418 EUR
TCIAP1441-25G TCIAP1441-5G
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride
Formule: C₁₅H₂₂BKN₆
MW: 336.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040342
Numéro CAS: 17567-17-8
ONU: 2813
ADR: 4.3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %