Imprimer
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P1440-1G P1440-5G
TCIAP1440-1GEA 33 EUR
TCIAP1440-1G TCIAP1440-5G
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Formule: C₉H₁₀BKN₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040346
Numéro CAS: 18583-60-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b48d8adfa49019510e93dd57b74c3bb2359f0b&vid=7489238e3107ed5fba7872d4605ac23faf5b2448&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %