Imprimer
Pentaethylene glycol monobenzyl ether ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1435-1G P1435-5G
TCIAP1435-1GEA 141 EUR
TCIAP1435-1G TCIAP1435-5G
Pentaethylene glycol monobenzyl ether ≥95.0% (par GC)
Pentaethylene glycol monobenzyl ether
Formule: C₁₇H₂₈O₆
Numéro MDL: MFCD06797154
Numéro CAS: 57671-28-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %