Imprimer
STYRENE résine, "cross-linked" 1% DVB (100-200 mesh)
Fournisseur: TCI
P1432-100G P1432-25G
TCIAP1432-100GEA 301 EUR
TCIAP1432-100G TCIAP1432-25G
STYRENE résine, "cross-linked" 1% DVB (100-200 mesh)
Poly(styrene)
Formule: C₈H₈
Numéro MDL: MFCD00084450
Numéro CAS: 9003-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Grain size 100 to 200 mesh