Imprimer
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(2,4-di-t-butylphenyl)phosphite, Phosphorous Acid Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) Ester, Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite
P1421-25G P1421-500G P1421-100G
TCIAP1421-25GEA 18.7 EUR
TCIAP1421-25G TCIAP1421-500G TCIAP1421-100G
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite ≥98.0% (par GC)
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite
Formule: C₄₂H₆₃O₃P
MW: 646.94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072706
Numéro CAS: 31570-04-4
EINECS: 250-709-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4ef987b7e7666437e4344d0946801e59d277fd6&vid=e4ef987b7e7666437e4344d0946801e59d277fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency