Imprimer
4-Pyridineethanethiol hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(2-Mercaptoethyl)pyridine Hydrochloride, 2-(Pyridin-4-yl)ethanethiol hydrochloride, 2-(4-Pyridyl)ethanethiol Hydrochloride
P1373-25G P1373-5G
TCIAP1373-25GEA 420 EUR
TCIAP1373-25G TCIAP1373-5G
4-Pyridineethanethiol hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Pyridineethanethiol hydrochloride
Formule: C₇H₉NS
Numéro MDL: MFCD00956047
Numéro CAS: 6298-11-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency