Imprimer
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
06010-1 06010-2
BMOL06010-1EA 0 EUR
BMOL06010-1 BMOL06010-2
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S
Point de fusion: 316 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006181
Numéro CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929