Imprimer
Pentamethylenebis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoate]dizinc(II) ≥97.0% (par HPLC) réactif pour l'application de la méthode de chiralité des excitons
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,5-Bis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoyloxy]pentane Dizinc(II), Pentamethylene Bis[4-(10,15,20-triphenylporphin-5-yl)benzoate]dizinc(II)
P1364-10MG P1364-100MG
TCIAP1364-10MGEA 99 EUR
TCIAP1364-10MG TCIAP1364-100MG
Pentamethylenebis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoate]dizinc(II) ≥97.0% (par HPLC) réactif pour l'application de la méthode de chiralité des excitons
Pentamethylenebis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoate]dizinc(II)
Formule: C₉₅H₆₄N₈O₄Zn₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093489
Numéro CAS: 210769-64-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%