Imprimer
2-Phenylthiomethylbenzoic acid
Fournisseur: TCI
P1360-25G P1360-5G
TCIAP1360-25GEA 288 EUR
TCIAP1360-25G TCIAP1360-5G
2-Phenylthiomethylbenzoic acid
2-Phenylthiomethylbenzoic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00089444
Numéro CAS: 1699-03-2
EINECS: 216-922-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency