Imprimer
Di-tert-amyldicarbonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Di-tert-amyl Pyrocarbonate, Pyrocarbonic Acid Di-tert-amyl Ester
P1356-25G P1356-5G
TCIAP1356-25GEA 399 EUR
TCIAP1356-25G TCIAP1356-5G
Di-tert-amyldicarbonate ≥95.0% (par GC)
Di-tert-amyldicarbonate
Formule: C₁₂H₂₂O₅
MW: 246.30 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038320
Numéro CAS: 68835-89-2
EINECS: 272-436-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %