Imprimer
4-Pyridineethanol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P1293-25G P1293-5G P1293-1G
TCIAP1293-25GEA 946 EUR
TCIAP1293-25G TCIAP1293-5G TCIAP1293-1G
4-Pyridineethanol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Pyridineethanol hydrochloride
Formule: C₇H₉NO
Numéro MDL: MFCD01321183
Numéro CAS: 383177-54-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity