Phenyl trimethylsilylmethyl sulphone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(Phenylsulphonylmethyl)trimethylsilane
P1250-1G
P1250-5G
TCIAP1250-1GEA
187
EUR
TCIAP1250-1G
TCIAP1250-5G
Phenyl trimethylsilylmethyl sulphone ≥95.0% (par GC)
Phenyl trimethylsilylmethyl sulphone
Formule:
C₁₀H₁₆O₂SSi |
Numéro MDL:
MFCD00012364 Numéro CAS: 17872-92-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |