Imprimer
Tris(trimethylsilyl)phosphate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1248-25G P1248-5G
TCIAP1248-25GEA 209 EUR
TCIAP1248-25G TCIAP1248-5G
Tris(trimethylsilyl)phosphate ≥98.0% (par GC)
Tris(trimethylsilyl)phosphate
Formule: C₉H₂₇O₄PSi₃
Point d'ébullition: 236°C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00008267
Numéro CAS: 10497-05-9
EINECS: 234-028-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %