Imprimer
Palatinose hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P1234-25G P1234-500G
TCIAP1234-25GEA 18.7 EUR
TCIAP1234-25G TCIAP1234-500G
Palatinose hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Palatinose hydrate
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·xH₂O
Numéro MDL: MFCD11100373
Numéro CAS: 343336-76-5
EINECS: 237-282-1
Merck Index: 14,05182
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 118.0 to 127.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +97.0 to +101.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency