Imprimer
N-(2-Pyridylmethyl)glycine ethyl ester ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-Picolyl)glycine Ethyl Ester, Ethyl N-(2-Pyridylmethyl)glycinate, Ethyl 2-((pyridin-2-ylmethyl)amino)acetate
P1194-1G P1194-5G
TCIAP1194-1GEA 60.5 EUR
TCIAP1194-1G TCIAP1194-5G
N-(2-Pyridylmethyl)glycine ethyl ester ≥95.0% (par GC)
N-(2-Pyridylmethyl)glycine ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191573
Numéro CAS: 62402-24-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %