Imprimer
Tris(2-ethylhexyl)phosphite ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phosphorous Acid Tris(2-ethylhexyl) Ester, Phosphorous Acid Trioctyl Ester, Trioctyl Phosphite
P1169-25ML P1169-500ML
TCIAP1169-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP1169-25ML TCIAP1169-500ML
Tris(2-ethylhexyl)phosphite ≥90.0% (par GC)
Tris(2-ethylhexyl)phosphite
Formule: C₂₄H₅₁O₃P
Point d'éclair: 194°C
Numéro MDL: MFCD00015266
Numéro CAS: 301-13-3
EINECS: 206-111-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %