Imprimer
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-β-Phenyllactic acid, (S)-(-)-3-Phenyllactic Acid, L-3-Phenyllactic Acid, L(-)-3-Phenyllactic acid, (S)-(-)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, L-(-)-3-Phenyllactic acid
P1168-1G P1168-5G
TCIAP1168-1GEA 22 EUR
TCIAP1168-1G TCIAP1168-5G
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004244
Numéro CAS: 20312-36-1
EINECS: 243-726-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -22.0 deg (C=2, H2O)