Imprimer
3-Propoxy-1-propanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Amino-3-propoxypropane
P1095-25ML P1095-5ML
TCIAP1095-25MLEA 354 EUR
TCIAP1095-25ML TCIAP1095-5ML
3-Propoxy-1-propanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Propoxy-1-propanamine
Formule: C₆H₁₅NO
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD00129001
Numéro CAS: 16728-59-9
EINECS: 240-792-7
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %