Imprimer
Ethyl (phenylthio)acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (Phenylthio)acetic Acid Ethyl Ester
P1085-25G P1085-5G
TCIAP1085-25GEA 127 EUR
TCIAP1085-25G TCIAP1085-5G
Ethyl (phenylthio)acetate ≥97.0% (par GC)
Ethyl (phenylthio)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₂S
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00145107
Numéro CAS: 7605-25-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %