Imprimer
DL-3-Pyrrolidinol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrrolidin-3-ol, 3-Pyrrolidinol, DL-3-Hydroxypyrrolidine
P1083-25G P1083-5G
TCIAP1083-25GEA 396 EUR
TCIAP1083-25G TCIAP1083-5G
DL-3-Pyrrolidinol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
DL-3-Pyrrolidinol
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 179°C
Numéro MDL: MFCD00005256
Numéro CAS: 40499-83-0
EINECS: 254-944-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %