Imprimer
Perfluorokerosene 50% dans le PFK faible ébullition, ébullition très élevée pour spectrométrie de masse
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1061-5GEA 154 EUR
TCIAP1061-5G
Perfluorokerosene 50% dans le PFK faible ébullition, ébullition très élevée pour spectrométrie de masse
Perfluorokerosene
Numéro MDL: MFCD00132835
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Suitability for Mass-analysis calibratio to pass test