Imprimer
Pamoic acid disodium salt monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P1059-25G P1059-250G
TCIAP1059-25GEA 47.3 EUR
TCIAP1059-25G TCIAP1059-250G
Pamoic acid disodium salt monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Pamoic acid disodium salt monohydrate
Formule: C₂₃H₁₆O₆
Numéro MDL: MFCD00036183
Numéro CAS: 6640-22-8
EINECS: 229-653-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 5.5 %