Imprimer
Didecyl phosphate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P1011-1G P1011-100MG P1011-5G
TCIAP1011-1GEA 201 EUR
TCIAP1011-1G TCIAP1011-100MG TCIAP1011-5G
Didecyl phosphate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Didecyl phosphate
Formule: C₂₀H₄₃O₄P
Numéro MDL: MFCD00015062
Numéro CAS: 7795-87-1
EINECS: 232-248-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 46.0 to 52.0 deg-C