Imprimer
Nonanoic anhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P0957-25ML P0957-500ML
TCIAP0957-25MLEA 81.4 EUR
TCIAP0957-25ML TCIAP0957-500ML
Nonanoic anhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Nonanoic anhydride
Formule: C₁₈H₃₄O₃
Point d'ébullition: 207°C
Numéro MDL: MFCD00057768
Numéro CAS: 1680-36-0
EINECS: 216-854-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %