Imprimer
2,6-Pyridinedicarbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0949-1G P0949-5G
TCIAP0949-1GEA 101 EUR
TCIAP0949-1G TCIAP0949-5G
2,6-Pyridinedicarbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,6-Pyridinedicarbaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00010103
Numéro CAS: 5431-44-7
EINECS: 226-589-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity