Imprimer
Prazosin hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P0938-1G P0938-100MG
TCIAP0938-1GEA 195 EUR
TCIAP0938-1G TCIAP0938-100MG
Prazosin hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Prazosin hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₁N₅O₄
Point de fusion: 285°C
Numéro MDL: MFCD00058177
Numéro CAS: 19237-84-4
EINECS: 242-903-4
Merck Index: 14,07717
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %