Imprimer
DMP (Dimethyl pimelimidate dihydrochloride) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de réticulation, pour la recherche sur les peptides
Fournisseur: TCI
Attention
P0892-25G P0892-5G
TCIAP0892-25GEA 322 EUR
TCIAP0892-25G TCIAP0892-5G
DMP (Dimethyl pimelimidate dihydrochloride) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de réticulation, pour la recherche sur les peptides
DMP (Dimethyl pimelimidate dihydrochloride)
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038942
Numéro CAS: 58537-94-3
EINECS: 261-320-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %