Imprimer
Cobalt(II) Phthalocyanine ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cobalt(II) phthalocyanine, Phthalocyanine Cobalt(II), 29H,31H-Phthalocyanine, cobalt complex
P0887-25G P0887-5G
TCIAP0887-25GEA 200 EUR
TCIAP0887-25G TCIAP0887-5G
Cobalt(II) Phthalocyanine ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Cobalt(II) Phthalocyanine
Formule: C₃₂H₁₆CoN₈
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD00010718
Numéro CAS: 3317-67-7
EINECS: 222-012-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ee5725d17fedb800035f1775f22d158d847c7d2&vid=7ee5725d17fedb800035f1775f22d158d847c7d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 93.0 %