Pentaerythritol-tetra(3-mercaptopropionate) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Pentaerythritol tetra(3-mercaptopropionate)
P0886-25ML
P0886-500ML
TCIAP0886-25MLEA
19.8
EUR
TCIAP0886-25ML
TCIAP0886-500ML
Pentaerythritol-tetra(3-mercaptopropionate) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Pentaerythritol-tetra(3-mercaptopropionate)
Formule:
C₁₇H₂₈O₈S₄ |
Numéro MDL:
MFCD00022104 Numéro CAS: 7575-23-7 EINECS: 231-472-8 ONU: 3082 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Iodometric back titration) | min. 90.0 % |