Imprimer
Phenyl vinyl sulphoxide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (Vinylsulphinyl)benzene
P0863-25G P0863-5G
TCIAP0863-25GEA 426 EUR
TCIAP0863-25G TCIAP0863-5G
Phenyl vinyl sulphoxide ≥95.0% (par GC)
Phenyl vinyl sulphoxide
Formule: C₈H₈OS
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00002086
Numéro CAS: 20451-53-0
EINECS: 243-831-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1580 to 1.1640
Refractive index n20/D 1.5840 to 1.5880