Imprimer
Hydratroponitrile ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha-Methylphenylacetonitrile
P0860-1ML P0860-10ML
TCIAP0860-1MLEA 19.8 EUR
TCIAP0860-1ML TCIAP0860-10ML
Hydratroponitrile ≥90.0% (par GC)
Hydratroponitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131.18 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00001871
Numéro CAS: 1823-91-2
EINECS: 217-354-9
ONU: 3276
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 90.0 %