Imprimer
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour la préparation d'oxime
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: PFBHA.HCl
P0822-1G P0822-5G
TCIAP0822-1GEA 83.6 EUR
TCIAP0822-1G TCIAP0822-5G
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour la préparation d'oxime
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Formule: C₇H₄F₅NO
MW: 249.57 g/mol
Point de fusion: 215°C
Numéro MDL: MFCD00012953
Numéro CAS: 57981-02-9
EINECS: 261-057-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %