Imprimer
Alcool polyvinylique n ∼2,000, (degré de saponification environ 80mol%)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
P0804-25G P0804-500G
TCIAP0804-25GEA 19.8 EUR
TCIAP0804-25G TCIAP0804-500G
Alcool polyvinylique n ∼2,000, (degré de saponification environ 80mol%)
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Merck Index: 14,07585
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Solubility in Water almost transparency
degree of saponification 78.0 to 82.0 mol%
Suitability for Absorptiometry to pass test