Imprimer
Polyethylene glycol stearylamine n=∼10
Fournisseur: TCI
P0724-500G P0724-25G
TCIAP0724-500GEA 50.6 EUR
TCIAP0724-500G TCIAP0724-25G
Polyethylene glycol stearylamine n=∼10
Polyethylene glycol stearylamine
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
The average value of n 8.0 to 12.0