Imprimer
Polyethylene glycol monostearate (mélange de palmitate et de stéarate) n=∼55
Fournisseur: TCI
Synonyms: Polyoxyethylene stearate, Polyoxyl stearate
P0723-25G P0723-500G
TCIAP0723-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0723-25G TCIAP0723-500G
Polyethylene glycol monostearate (mélange de palmitate et de stéarate) n=∼55
Polyethylene glycol monostearate
Formule: HO(CH₂CH₂O)nOCC₁₇H₃₅
Numéro MDL: MFCD00148007
Numéro CAS: 9004-99-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
The average value of n 48 to 65