Polyethylene glycol monostearate (mélange de palmitate et de stéarate) n=∼45
Fournisseur: TCI
P0722-25G
P0722-500G
TCIAP0722-25GEA
17.6
EUR
TCIAP0722-25G
TCIAP0722-500G
Polyethylene glycol monostearate (mélange de palmitate et de stéarate) n=∼45
Polyethylene glycol monostearate
Formule:
HO(CH₂CH₂O)nOCC₁₇H₃₅ |
Numéro MDL:
MFCD00148007 Numéro CAS: 9004-99-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
The average value of n | 40 to 50 |