Imprimer
Polyethylene glycol monostearate (mélange de palmitate et de stéarate) n=∼40
Fournisseur: TCI
P0721-25G P0721-500G
TCIAP0721-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0721-25G TCIAP0721-500G
Polyethylene glycol monostearate (mélange de palmitate et de stéarate) n=∼40
Polyethylene glycol monostearate
Formule: HO(CH₂CH₂O)nOCC₁₇H₃₅
Numéro MDL: MFCD00148007
Numéro CAS: 9004-99-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white wax
The average value of n 35.0 to 47.0