Imprimer
Polyethylene glycol monostearate (mélange de palmitate et de stéarate) n=∼25
Fournisseur: TCI
Synonyms: Polyoxyethylene stearate, Polyoxyl stearate
P0720-25G P0720-500G
TCIAP0720-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0720-25G TCIAP0720-500G
Polyethylene glycol monostearate (mélange de palmitate et de stéarate) n=∼25
Polyethylene glycol monostearate
Formule: HO(CH₂CH₂O)nOCC₁₇H₃₅
Numéro MDL: MFCD00148007
Numéro CAS: 9004-99-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
The average value of n 20 to 30