Imprimer
Protamine sulphate (de sperme de saumon)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Salmine sulphate
P0675-1G P0675-25G P0675-5G
TCIAP0675-1GEA 20.9 EUR
TCIAP0675-1G TCIAP0675-25G TCIAP0675-5G
Protamine sulphate (de sperme de saumon)
Protamine sulphate
Numéro MDL: MFCD00132091
Numéro CAS: 53597-25-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Total Nitrogen 21.0 to 26.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D -68.0 to -72.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 10.0 %